Documenti fondamentali
SAB2900527
Sigma-Aldrich
Anti-AVPR2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
ADHR, AVPR V2, AVPR2, Antidiuretic hormone receptor, Avp2r, DI1
Scegli un formato
50 μG
595,00 €
595,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μG
595,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
595,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
monkey, human, rabbit, hamster, mouse, rat
tecniche
immunohistochemistry: 26 μg/mL
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... AVPR2(554)
Immunogeno
Synthetic 20 amino acid peptide from 3rd cytoplasmic domain of human AVPR2. Percent identity with other species by BLAST analysis: Human, Chimpanzee, Gorilla, Orangutan, Gibbon, Monkey, Marmoset, Mouse, Rat, Hamster, Elephant, Rabbit (100%); Baboon, Bat, Horse (95%); Dog, Pig (90%); Armadillo (85%); Shrew, Panda, Bovine (80%).
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Solution in phosphate-buffered saline containing less than 0.1% sodium azide.
Supplied at 1 mg/ml
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)