Documenti fondamentali
SAB2900464
Sigma-Aldrich
Anti-GPR65 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
G-protein coupled receptor 65, GPR65, Gpcr25, HTDAG8, T-cell death-associated gene 8, TDAG8
Scegli un formato
50 μG
700,00 €
700,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μG
700,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
700,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: 9-23 μg/mL
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GPR65(8477)
Descrizione generale
TM4SF1 is a cell-surface antigen highly expressed in lung, breast, colon, and ovarian carcinomas. It could be used as therapeutic target for monoclonal antibodies in the treatment of these cancers.
Immunogeno
Synthetic 19 amino acid peptide from 3rd cytoplasmic domain of human GPR65. Percent identity with other species by BLAST analysis: Human, Gorilla, Monkey (100%); Gibbon, Marmoset (95%); Rabbit (84%).
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Solution in phosphate-buffered saline containing less than 0.1% sodium azide.
Supplied at 1 mg/ml
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)