Documenti fondamentali
SAB2900137
Sigma-Aldrich
Anti-GRM6 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
MGLU6 RECEPTOR, mGlu6, metabotropic glutamate receptor 6, metabotropic glutamate receptor subtype 6, mglur6
Scegli un formato
50 μG
644,00 €
644,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μG
644,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
644,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GRM6(2916)
Categorie correlate
Immunogeno
Synthetic 12 amino acid peptide from N-terminal extracellular domain of human GRM6 / MGLUR6. Percent identity with other species by BLAST analysis: Human, Chimpanzee, Gorilla, Gibbon, Marmoset (100%); Rat, Dog, Panda, Rabbit (83%).
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Solution in phosphate-buffered saline containing less than 0.1% sodium azide.
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)