SAB2900062
Anti-CAV1 (AB2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
caveolin-1
Scegli un formato
483,00 €
Scegli un formato
About This Item
483,00 €
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CAV1(857)
Categorie correlate
1 of 4
Questo articolo | HPA049326 | C4490 | SAB4503427 |
---|---|---|---|
Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)