Documenti fondamentali
SAB2900031
Sigma-Aldrich
Anti-GPR133 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
DKFZp434B1272
Scegli un formato
50 μG
483,00 €
483,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μG
483,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
483,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GPR133(283383)
Immunogeno
Synthetic 16 amino acid peptide from C-terminal cytoplasmic domain of human GPR133. Percent identity with other species by BLAST analysis: Human (100%); Gorilla, Gibbon, Marmoset, Mouse, Hamster, Horse, Rabbit (94%); Monkey, Dog, Panda (88%); Elephant (81%).
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Solution in phosphate-buffered saline containing less than 0.1% sodium azide.
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)