SAB2702380
Monoclonal Anti-HEC1 antibody produced in mouse
clone 9G3.23, affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
HEC, HEC1, HsHec1, KNTC2
Scegli un formato
401,00 €
Scegli un formato
About This Item
401,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
9G3.23, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
80kDa
Reattività contro le specie
hamster, kangaroo rat, human
Concentrazione
1mg/mL
tecniche
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
proximity ligation assay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NDC80(10403)
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Altre note
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)