SAB2701971
Anti-APOE antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
AD2, LDLCQ5, LPG
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
liquid
PM
36 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
0.5 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: 500-3000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... APOE(348)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1