SAB2502028
Anti-SLC6A4 (C-terminal) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
5-HTT, 5-HTTLPR, 5HTT, HTT, solute carrier family 6 (neurotransmitter transporter, serotonin), member 4
Scegli un formato
558,00 €
Scegli un formato
About This Item
558,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
goat
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
rat, bovine, human, mouse
tecniche
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SLC6A4(6532)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)