SAB2501959
Anti-SLC26A6 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
DKFZp586E1422, anion transporter 1, pendrin L1, pendrin-like protein 1, solute carrier family 26, member 6
Scegli un formato
419,00 €
Scegli un formato
About This Item
419,00 €
Origine biologica
goat
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... SLC26A6(65010)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)