Documenti fondamentali
SAB2501924
Sigma-Aldrich
Anti-HCRTR1 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
OX1R, hypocretin (orexin) receptor 1, orexin receptor, orexin receptor 1, orexin receptor-1
Scegli un formato
100 μG
558,00 €
558,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
558,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
558,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
goat
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
sheep, mouse, rat, human, canine
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... HCRTR1(3061)
Immunogeno
Peptide with sequence C-RNWKRPSDQLGD, from the internal region of the protein sequence according to NP_001516.1
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Supplied at 0.5 mg/mL in 20mM Tris (pH 7.3) and 150mM NaCl with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)