SAB2501778
Anti-TRPV3 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
VRL3, transient receptor potential cation channel, subfamily V, member 3, vanilloid receptor 3, vanilloid receptor-related osmotically activated channel protein
Scegli un formato
419,00 €
Scegli un formato
About This Item
419,00 €
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
canine, human, rat, mouse
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TRPV3(162514)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)