Documenti fondamentali
SAB2501345
Sigma-Aldrich
Anti-GRAMD3 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-FLJ21313, Anti-NS3TP2, GRAM domain containing 3, HCV NS3-transactivated protein 2, Hepatitis C virus nonstructural protein 3-transactivating protein 2
Scegli un formato
100 μG
419,00 €
419,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
419,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
419,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
goat
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mouse, canine, human, rat
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GRAMD3(65983)
Immunogeno
Peptide with sequence QTPESENSRD, from the internal region of the protein sequence according to NP_001139791.1; NP_076416.2; NP_001139792.1; NP_001139793.1; NP_001139794.1
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Supplied at 0.5 mg/mL in 20mM Tris (pH 7.3) and 150mM NaCl with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)