Documenti fondamentali
SAB2108350
Sigma-Aldrich
Anti-ACHE antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Scegli un formato
100 μL
423,00 €
423,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
423,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
423,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
68kDa
Reattività contro le specie
human, rat
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
immunoblotting: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ACHE(43)
Immunogeno
Synthetic peptide directed towards the middle region of human ACHE
Sequenza
Synthetic peptide located within the following region: VGVVKDEGSYFLVYGAPGFSKDNESLISRAEFLAGVRVGVPQVSDLAAEA
Stato fisico
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)