Documenti fondamentali
SAB2107022
Sigma-Aldrich
Anti-GRASP antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Scegli un formato
100 μL
489,00 €
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
489,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
43 kDa
Reattività contro le specie
guinea pig, horse, mouse, bovine, dog, human, rat, rabbit
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TAMALIN(160622)
mouse ... Grasp(56149)
Immunogeno
The immunogen for anti-GRASP antibody: synthetic peptide derected towards the N terminal of human GRASP
Azioni biochim/fisiol
Grasp plays a role in intracellular trafficking and contributes to the macromolecular organization of group 1 metabotropic glutamate receptors (mGluRs) at synapses.
Sequenza
Synthetic peptide located within the following region: FRWKNFTQSPEQQRKVLTLEKGDNQTFGFEIQTYGLHHREEQRVEMVTFV
Stato fisico
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)