Documenti fondamentali
SAB2105760
Sigma-Aldrich
Anti-YY1AP1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-FLJ10875, Anti-FLJ13914, Anti-HCCA1, Anti-HCCA2, Anti-YAP
Scegli un formato
100 μL
374,00 €
374,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
374,00 €
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
374,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
83 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... YY1AP1(55249)
Descrizione generale
The previously assigned protein identifier D3DV96 has been merged into Q9H869. Full details can be found on the UniProt database.
Immunogeno
Synthetic peptide directed towards the middle region of human YY1AP1
Azioni biochim/fisiol
The encoded gene product presumably interacts with YY1 protein; however, its exact function is not known. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms.
Sequenza
Synthetic peptide located within the following region: WTVVKTEEGRQALEPLPQGIQESLNNSSPGDLEEVVKMEPEDATEEISGF
Stato fisico
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)