Documenti fondamentali
SAB2104106
Sigma-Aldrich
Anti-ASPA, (N-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-ACY2, Anti-ASP
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
Coniugato:
unconjugated
application:
WB
Clone:
polyclonal
Reattività contro le specie:
rabbit, bovine, guinea pig, horse, mouse, rat, human, dog
citations:
tecniche:
western blot: suitable
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
36 kDa
Reattività contro le specie
rabbit, bovine, guinea pig, horse, mouse, rat, human, dog
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ASPA(443)
Immunogeno
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human ASPA
Sequenza
Synthetic peptide located within the following region: RIFDLENLGKKMSEDLPYEVRRAQEINHLFGPKDSEDSYDIIFDLHNTTS
Stato fisico
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)