Documenti fondamentali
SAB2104087
Sigma-Aldrich
Anti-PARP12 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-FLJ22693, Anti-MST109, Anti-MSTP109, Anti-PARP-12, Anti-ZC3H1
Scegli un formato
100 μL
498,00 €
498,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
498,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
498,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
79 kDa
Reattività contro le specie
human, pig
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PARP12(64761)
Immunogeno
Synthetic peptide directed towards the middle region of human PARP12
Sequenza
Synthetic peptide located within the following region: FYDSCVNSVSDPSIFVIFEKHQVYPEYVIQYTTSSKPSVTPSILLALGSL
Stato fisico
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Li Wang et al.
Medical science monitor : international medical journal of experimental and clinical research, 25, 2886-2895 (2019-04-20)
BACKGROUND Sleep deprivation (SD) is common in humans, and sleep loss has a significant influence on health and produces related diseases. Orexin-A has been demonstrated to play a role in physiological processes, including feeding, sleep/wake cycle, and energy metabolism. The