SAB2102313
Anti-ST18 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-KIAA0535, Anti-Suppression of tumorigenicity 18 (breast carcinoma) (zinc finger protein), Anti-ZNF387
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
lyophilized powder
PM
115 kDa
Reattività contro le specie
mouse, rabbit, rat, horse, human, canine, guinea pig
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... ST18(9705)
Immunogeno
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)