SAB2101692
Anti-OSBPL8 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-DKFZp686A11164, Anti-MGC126578, Anti-MGC133203, Anti-MST120, Anti-Oxysterol binding protein-like 8
Scegli un formato
498,00 €
Scegli un formato
About This Item
498,00 €
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
97 kDa
Reattività contro le specie
bovine, human, pig, rabbit, dog
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... OSBPL8(114882)
Descrizione generale
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)