Documenti fondamentali
SAB2100974
Sigma-Aldrich
Anti-GRIN2A antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-Glutamate receptor, ionotropic, N-methyl D-aspartate 2A, Anti-NMDAR2A, Anti-NR2A
Scegli un formato
100 μL
454,00 €
454,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB04901
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
454,00 €
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
454,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB04901
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
163 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GRIN2A(2903)
Immunogeno
Synthetic peptide directed towards the middle region of human GRIN2A
Azioni biochim/fisiol
N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptors are a class of ionotropic glutamate-gated ion channels. These receptors have been shown to be involved in long-term potentiation, an activity-dependent increase in the efficiency of synaptic transmission thought to underlie certain kinds of memory and learning. NMDA receptor channels are heteromers composed of the key receptor subunit NMDAR1 (GRIN1) and 1 or more of the 4 NMDAR2 subunits: NMDAR2A (GRIN2A), NMDAR2B (GRIN2B), NMDAR2C (GRIN2C) and NMDAR2D (GRIN2D).N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptors are a class of ionotropic glutamate receptors. NMDA channel has been shown to be involved in long-term potentiation, an activity-dependent increase in the efficiency of synaptic transmission thought to underlie certain kinds of memory and learning. NMDA receptor channels are heteromers composed of the key receptor subunit NMDAR1 (GRIN1) and 1 or more of the 4 NMDAR2 subunits: NMDAR2A (GRIN2A), NMDAR2B (GRIN2B), NMDAR2C (GRIN2C), and NMDAR2D (GRIN2D). Publication Note: This RefSeq record includes a subset of the publications that are available for this gene. Please see the Entrez Gene record to access additional publications.
Sequenza
Synthetic peptide located within the following region: DKIYTIDGEKEPGFHLDPPQFVENVTLPENVDFPDPYQDPSENFRKGDST
Stato fisico
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Yingrak Boondam et al.
Scientific reports, 9(1), 8404-8404 (2019-06-12)
The herb Centella asiatica has long been considered a memory tonic. A recent review found no strong evidence for improvement of cognitive function, suggesting negative results were due to limitations in dose, standardization and product variation. We used a standardized
Minxia Zhu et al.
Behavioural brain research, 367, 82-90 (2019-04-01)
The present study aimed to observe the effects of acute exposure to hypobaric hypoxia on learning and memory in adult Sprague-Dawley (SD) rats as well as the changes in N-methyl-D-aspartate receptor (NMDAR) subunits. Learning and memory abilities were evaluated with
Lu Luo et al.
Journal of stroke and cerebrovascular diseases : the official journal of National Stroke Association, 28(3), 672-682 (2018-12-07)
High-intensity interval training (HIIT) improves functional and mental health in the patients with stroke. To investigate the potential mechanisms of HIIT on poststroke depression (PSD). Wistar rats were randomly divided into control, Sham, PSD, moderate intensity continuous training (MICT), and
Yang Li et al.
Neuroscience bulletin, 35(4), 661-672 (2019-03-23)
The present study was designed to examine the therapeutic effects of Botulinum neurotoxin A (BoNT/A) on depression-like behaviors in mice and to explore the potential mechanisms. These results revealed that a single facial injection of BoNT/A induced a rapid and
Ekta Kumari et al.
Cognitive neurodynamics, 13(4), 313-323 (2019-07-30)
Small nuclear RNAs (snRNAs) and other RNA spliceosomal components are involved in neurological and psychiatric disorders. U1 snRNA has recently been demonstrated to be altered in pathology in some neurodegenerative diseases, but whether it has a causative role is not