SAB2100567
Anti-DGCR8 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-C22orf12, Anti-DGCRK6, Anti-DiGeorge syndrome critical region gene 8, Anti-Gy1
Scegli un formato
423,00 €
Scegli un formato
About This Item
423,00 €
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
85 kDa
Reattività contro le specie
mouse, guinea pig, rat, dog, human
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DGCR8(54487)
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)