Documenti fondamentali
SAB2100511
Sigma-Aldrich
Anti-CXCL16 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-CXCLG16, Anti-Chemokine (C-X-C motif) ligand 16, Anti-SRPSOX
Scegli un formato
100 μL
374,00 €
374,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
374,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
374,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
29 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CXCL16(58191)
Immunogeno
Synthetic peptide directed towards the C terminal region of human CXCL16
Azioni biochim/fisiol
CXCL16 acts as a scavenger receptor on macrophages, which specifically binds to OxLDL (oxidized low density lipoprotein), suggesting that it may be involved in pathophysiology such as atherogenesis. It induces a strong chemotactic response and calcium mobilization.
Sequenza
Synthetic peptide located within the following region: TARTSATVPVLCLLAIIFILTAALSYVLCKRRRGQSPQSSPDLPVHYIPV
Stato fisico
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)