Documenti fondamentali
SAB1413292
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CLDN6 antibody produced in mouse
new
clone 1P8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
CLDN6
About This Item
Codice UNSPSC:
51111800
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Coniugato
unconjugated
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1P8, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
23.3 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~0.3-1 μg/μL (Please refer to lot specific concentration)
tecniche
ELISA: suitable
Isotipo
IgG2b, kappa
N° accesso ID proteina
NM_021195.3
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CLDN6(9074)
Descrizione generale
Mouse monoclonal antibody raised against a full-length recombinant CLDN6.
Immunogeno
CLDN6 (NP_067018.1, 1 a.a. ~ 220 a.a) full-length recombinant protein with GST tag.
Sequenza
MASAGMQILGVVLTLLGWVNGLVSCALPMWKVTAFIGNSIVVAQVVWEGLWMSCVVQSTGQMQCKVYDSLLALPQDLQAARALCVIALLVALFGLLVYLAGAKCTTCVEEKDSKARLVLTSGIVFVISGVLTLIPVCWTAHAVIRDFYNPLVAEAQKRELGASLYLGWAASGLLLLGGGLLCCTCPSGGSQGPSHYMARYSTSAPAISRGPSEYPTKNYV
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nota sulla preparazione
Purification by Protein A sepharose
Stoccaggio e stabilità
Storage Instruction: Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)