Documenti fondamentali
SAB1413031
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-H2AFX (phospho S139) antibody produced in rabbit
clone 10000
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
Origine biologica
rabbit
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
10000, monoclonal
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation ( pSer139)
Informazioni sul gene
human ... H2AFX(3014)
Immunogeno
A synthetic phosphopeptide corresponding to residues surrounding S139 of human H2AFX.
Stato fisico
In PBS, pH 7.4 (50% glycerol, 0.1% BSA and 0.02% sodium azide).
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)