SAB1412694
Monoclonal Anti-ENTPD3 antibody produced in mouse
clone 3E8, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti-CD39L3, Anti-FLJ93839, Anti-HB6, Anti-NTPDase-3
Scegli un formato
498,00 €
Scegli un formato
About This Item
498,00 €
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3E8, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 37.84 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
ELISA: suitable
Isotipo
IgG2a
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... ENTPD3(956)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
QDVPRAFEECMQKVKGQVPSHLHGSTPIHLGATAGMRLLRLQNETAANEVLESIQSYFKSQPFDFRGAQIISGQEEGVYGWITANYLMGNFLEKNLWHMWVHPHGVETTG
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)