SAB1412470
ANTI-RUNX1 antibody produced in mouse
clone 3A8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
AML1, AML1-EVI-1, AMLCR1, CBFA2, RUNX1
Scegli un formato
490,00 €
Scegli un formato
About This Item
490,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3A8, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 36.85 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RUNX1(861)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
RVSPHHPAPTPNPRASLNHSTAFNPQPQSQMQDTRQIQPSPPWSYDQSYQYLGSIASPSVHPATPISPGRASGMTTLSAELSSRLSTAPDLTAFSDPRQFP
Azioni biochim/fisiol
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)