Documenti fondamentali
SAB1412414
Sigma-Aldrich
ANTI-MEOX1 antibody produced in mouse
clone 3D6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
MEOX1, MOX1
Scegli un formato
100 μG
490,00 €
490,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
490,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3D6, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 35.41999 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MEOX1(4222)
Descrizione generale
This gene encodes a member of a subfamily of non-clustered, diverged, antennapedia-like homeobox-containing genes. The encoded protein may play a role in the molecular signaling network regulating somite development. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described. (provided by RefSeq)
Immunogeno
MEOX1 (NP_004518, 82 a.a. ~ 170 a.a) full length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
TEQHPAFPQSPNWHFPVSDARRRPNSGPAGGSKEMGTSSLGLVDTTGGPGDDYGVLGSTANETEKKSSRRRKESSDNQENRGKPEGSSK*
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)