Documenti fondamentali
SAB1412368
Sigma-Aldrich
ANTI-PUM2 antibody produced in mouse
clone 2F10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
FLJ36528, KIAA0235, MGC138251, MGC138253, PUM2
Scegli un formato
100 μG
490,00 €
490,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
490,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2F10, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 36.63 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PUM2(23369)
Immunogeno
PUM2 (NP_056132, 106 a.a. ~ 205 a.a) full length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
KLDSRFRKGNFGTRDAETDGPEKGDQKGKASPFEEDQNRDLKQGDDDDSKINGRGLPNGMDADCKDFNRTPGSRQASPTEVVERLGPNTNPSEGLGPLPN
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)