Documenti fondamentali
SAB1412167
Sigma-Aldrich
ANTI-HSF4 antibody produced in mouse
clone 2A2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
CTM, HSF4
Scegli un formato
100 μG
490,00 €
490,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
490,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2A2, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 36.74 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HSF4(3299)
Descrizione generale
Heat-shock transcription factors (HSFs) activate heat-shock response genes under conditions of heat or other stresses. HSF4 lacks the carboxyl-terminal hydrophobic repeat which is shared among all vertebrate HSFs and has been suggested to be involved in the negative regulation of DNA binding activity. Two alternatively spliced transcripts encoding distinct isoforms and possessing different transcriptional activity have been described. (provided by RefSeq)
Immunogeno
HSF4 (NP_001529, 121 a.a. ~ 220 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
KVPALRGDDGRWRPEDLGRLLGEVQALRGVQESTEARLRELRQQNEILWREVVTLRQSHGQQHRVIGKLIQCLFGPLQAGPSNAGGKRKLSLMLDEGSSC
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)