Documenti fondamentali
SAB1412015
Sigma-Aldrich
ANTI-ATOH1 antibody produced in mouse
clone 2A12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
ATH1, ATOH1, HATH1, MATH-1, bHLHa14
Scegli un formato
100 μG
490,00 €
490,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
490,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2A12, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 35.53 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ATOH1(474)
Descrizione generale
This protein belongs to the basic helix-loop-helix (BHLH) family of transcription factors. It activates E-box dependent transcription along with E47. (provided by RefSeq)
Immunogeno
ATOH1 (NP_005163.1, 266 a.a. ~ 354 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
PTPPGSCRTRFSAPASAGGYSVQLDALHFSTFEDSALTAMMAQKNLSPSLPGSILQPVQEENSKTSPRSHRSDGEFSPHSHYSDSDEAS
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)