SAB1411907
ANTI-IL1RAP antibody produced in mouse
clone 3D8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
C3orf13, FLJ37788, IL-1RAcP, IL1R3, IL1RAP
Scegli un formato
417,00 €
Scegli un formato
About This Item
417,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3D8, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 64.9 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IL1RAP(3556)
Categorie correlate
1 of 4
Questo articolo | HPA035293 | ABT333 | SAB1406018 |
---|---|---|---|
Gene Information human ... IL1RAP(3556) | Gene Information human ... IL1RAP(3556) | Gene Information human ... IL1RAP(3556) | Gene Information human ... IL1R1(3554) |
species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human |
clone 3D8, monoclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin |
biological source mouse | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source mouse |
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MTLLWCVVSLYFYGILQSDASERCDDWGLDTMRQIQVFEDEPARIKCPLFEHFLKFNYSTAHSAGLTLIWYWTRQDRDLEEPINFRLPENRISKEKDVLWFRPTLLNDTGNYTCMLRNTTYCSKVAFPLEVVQKDSCFNSPMKLPVHKLYIEYGIQRITCPNVDGYFPSSVKPTITWYMGCYKIQNFNNVIPEGMNLSFLIALISNNGNYTCVVTYPENGRTFHLTRTPTVKVVGSPKNAVPPVIHSPNDHVVYEKEPGEELLIPCTVYFSFLMDSRNEVWWTIDGKKPDDITIDVTINESISHSRTEDETRTQILSIKKVTSEDLKRSYVCHARSAKGEVAKAAKVKQKGNRCGQ
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)