Documenti fondamentali
SAB1411747
Sigma-Aldrich
Anti-FEV antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
HSRNAFEV, PET-1
Scegli un formato
50 μG
367,00 €
367,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μG
367,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
367,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 75 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FEV(54738)
Descrizione generale
This gene belongs to the ETS transcription factor family. ETS family members have a highly conserved 85-amino acid ETS domain that binds purine-rich DNA sequences. The alanine-rich C-terminus of this gene indicates that it may act as a transcription repressor. This gene is exclusively expressed in neurons of the central serotonin (5-HT) system, a system implicated in the pathogeny of such psychiatric diseases as depression, anxiety, and eating disorders. In some types of Ewing tumors, this gene is fused to the Ewing sarcoma (EWS) gene following chromosome translocations. (provided by RefSeq)
Immunogeno
FEV (NP_059991.1, 1 a.a. ~ 238 a.a) full-length human protein.
Sequence
MRQSGASQPLLINMYLPDPVGDGLFKDGKNPSWGPLSPAVQKGSGQIQLWQFLLELLADRANAGCIAWEGGHGEFKLTDPDEVARRWGERKSKPNMNYDKLSRALRYYYDKNIMSKVHGKRYAYRFDFQGLAQACQPPPAHAHAAAAAAAAAAAAQDGALYKLPAGLAPLPFPGLSKLNLMAASAGVAPAGFSYWPGPGPAATAAAATAALYPSPSLQPPPGPFGAVAAASHLGGHYH
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)