Documenti fondamentali
SAB1411676
Sigma-Aldrich
Anti-GTPBP1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
GP-1, GP1, HSPC018, MGC20069
Scegli un formato
100 μG
367,00 €
367,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
367,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
367,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 63.4 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GTPBP1(9567)
Descrizione generale
This gene is upregulated by interferon-gamma and encodes a protein that is a member of the AGP11/GTPBP1 family of GTP-binding proteins. A structurally similar protein has been found in mouse, where disruption of the gene for that protein had no observable phenotype. (provided by RefSeq)
Immunogeno
GTPBP1 (ENSP00000334787, 1 a.a. ~ 584 a.a) full-length human protein.
Sequence
MDEGCGETIYVIGQGSDGTEYGLSEADMEASYATVKSMAEQIEADVILLRERQEAGGRVRDYLVRKRVGDNDFLEVRVAVVGNVDAGKSTLLGVLTHGELDNGRGFARQKLFRHKHEIESGRTSSVGNDILGFDSEGNVVNKPDSHGGSLEWTKICEKSTKVITFIDLAGHEKYLKTTVFGMTGHLPDFCMLMVGSNAGIVGMTKEHLGLALALNVPVFVVVTKIDMCPANILQETLKLLQRLLKSPGCRKIPVLVQSKDDVIVTASNFSSERMCPIFQISNVTGENLDLLKMFLNLLSPRTSYREEEPAEFQIDDTYSVPGVGTVVSGTTLRGLIKLNDTLLLGPDPLGNFLSIAVKSIHRKRMPVKEVRGGQTASFALKKIKRSSIRKGMVMVSPRLNPQASWEFEAEILVLHHPTTISPRYQAMVHCGSIRQTATILSMDKDCLRTGDKATVHFRFIKTPEYLHIDQRLVFREGRTKAVGTITKLLQTTNNSPMNSKPQQIKMQSTKKGPLTKRDEGGPSGGPAVGAPPPGDEASSVGAGQPAASSNLQPQPKPSSGGRRRGGQRHKVKSQGACVTPASGC
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)