Documenti fondamentali
SAB1411570
Sigma-Aldrich
Anti-SAP30 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Scegli un formato
100 μG
367,00 €
367,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
367,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
367,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 23.3 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SAP30(8819)
Descrizione generale
Histone acetylation plays a key role in the regulation of eukaryotic gene expression. Histone acetylation and deacetylation are catalyzed by multisubunit complexes. The protein encoded by this gene is a component of the histone deacetylase complex, which includes SIN3, SAP18, HDAC1, HDAC2, RbAp46, RbAp48, and other polypeptides. This complex is active in deacetylating core histone octamers, but inactive in deacetylating nucleosomal histones. A pseudogene of this gene is located on chromosome 3. (provided by RefSeq)
Immunogeno
SAP30 (NP_003855.1, 1 a.a. ~ 220 a.a) full-length human protein.
Sequence
MNGFTPDEMSRGGDAAAAVAAVVAAAAAAASAGNGTGAGTGAEVPGAGAVSAAGPPGAAGPGPGQLCCLREDGERCGRAAGNASFSKRIQKSISQKKVKIELDKSARHLYICDYHKNLIQSVRNRRKRKGSDDDGGDSPVQDIDTPEVDLYQLQVNTLRRYKRHFKLPTRPGLNKAQLVEIVGCHFRSIPVNEKDTLTYFIYSVKNDKNKSDLKVDSGVH
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)