Documenti fondamentali
SAB1411368
Sigma-Aldrich
Anti-DNAJC7 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
DANJC7, DJ11, TPR2, TTC2
Scegli un formato
100 μG
367,00 €
367,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
367,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
367,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 55.5 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DNAJC7(7266)
Descrizione generale
DNAJC7 belongs to the evolutionarily conserved DNAJ/HSP40 family of proteins, which regulate molecular chaperone activity by stimulating ATPase activity. DNAJ proteins may have up to 3 distinct domains: a conserved 70-amino acid J domain, usually at the N terminus; a glycine/phenylalanine (G/F)-rich region; and a cysteine-rich domain containing 4 motifs resembling a zinc finger domain (Ohtsuka and Hata, 2000 [PubMed 11147971]).[supplied by OMIM
Immunogeno
DNAJC7 (NP_003306.1, 1 a.a. ~ 484 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAATEPELLDDQEAKREAETFKEQGNAYYAKKDYNEAYNYYTKAIDMCPKNASYYGNRAATLMMLGRFREALGDAQQSVRLDDSFVRGHLREGKCHLSLGNAMAACRSFQRALELDHKNAQAQQEFKNANAVMEYEKIAETDFEKRDFRKVVFCMDRALEFAPACHRFKILKAECLAMLGRYPEAQSVASDILRMDSTNADALYVRGLCLYYEDCIEKAVQFFVQALRMAPDHEKACIACRNAKALKAKKEDGNKAFKEGNYKLAYELYTEALGIDPNNIKTNAKLYCNRGTVNSKLRKLDDAIEDCTNAVKLDDTYIKAYLRRAQCYMDTEQYEEAVRDYEKVYQTEKTKEHKQLLKNAQLELKKSKRKDYYKILGVDKNASEDEIKKAYRKRALMHHPDRHSGASAEVQKEEEKKFKEVGEAFTILSDPKKKTRYDSGQDLDEEGMNMGDFDPNNIFKAFFGGPGGFSFEASGPGNFFFQFG
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)