SAB1411340
Anti-TFCP2 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
CP2, LBP-1C, LSF, SEF, TFCP2C
Scegli un formato
367,00 €
Scegli un formato
About This Item
367,00 €
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 57.3 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TFCP2(7024)
Immunogeno
Sequence
MAWALKLPLADEVIESGLVQDFDASLSGIGQELGAGAYSMSDVLALPIFKQEESSLPPDNENKILPFQYVLCAATSPAVKLHDETLTYLNQGQSYEIRMLDNRKLGELPEINGKLVKSIFRVVFHDRRLQYTEHQQLEGWRWNRPGDRILDIDIPMSVGIIDPRANPTQLNTVEFLWDPAKRTSVFIQVHCISTEFTMRKHGGEKGVPFRVQIDTFKENENGEYTEHLHSASCQIKVFKPKGADRKQKTDREKMEKRTPHEKEKYQPSYETTILTECSPWPEITYVNNSPSPGFNSSHSSFSLGEGNGSPNHQPEPPPPVTDNLLPTTTPQEAQQWLHRNRFSTFTRLFTNFSGADLLKLTRDDVIQICGPADGIRLFNALKGRMVRPRLTIYVCQESLQLREQQQQQQQQQQKHEDGDSNGTFFVYHAIYLEELTAVELTEKIAQLFSISPCQISQIYKQGPTGIHVLISDEMIQNFQEEACFILDTMKAETNDSYHIILK
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)