Documenti fondamentali
SAB1411339
Sigma-Aldrich
Anti-TEAD4 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
EFTR-2, MGC9014, RTEF1, TCF13L1, TEF-3, TEFR-1, hRTEF-1B
Scegli un formato
100 μG
416,00 €
416,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
416,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
416,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 34.2 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TEAD4(7004)
Categorie correlate
Descrizione generale
This gene product is a member of the transcriptional enhancer factor (TEF) family of transcription factors, which contain the TEA/ATTS DNA-binding domain. It is preferentially expressed in the skeletal muscle, and binds to the M-CAT regulatory element found in promoters of muscle-specific genes to direct their gene expression. Alternatively spliced transcripts encoding distinct isoforms, some of which are translated through the use of a non-AUG (UUG) initiation codon, have been described for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogeno
TEAD4 (NP_958851.1, 1 a.a. ~ 305 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAAMSSAQIISATAFHSSMALARGPGRPAVSGFWQGALPGQAGTSHDVKPFSQQTYAVQPPLPLPGFESPAGPAPSPSAPPAPPWQGRSVASSKLWMLEFSAFLEQQQDPDTYNKHLFVHIGQSSPSYSDPYLEAVDIRQIYDKFPEKKGGLKDLFERGPSNAFFLVKFWADLNTNIEDEGSSFYGVSSQYESPENMIITCSTKVCSFGKQVVEKVETEYARYENGHYSYRIHRSPLCEYMINFIHKLKHLPEKYMMNSVLENFTILQVVTNRDTQETLLCIAYVFEVSASEHGAQHHIYRLVKE
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)