Documenti fondamentali
SAB1411278
Sigma-Aldrich
Anti-BMP2 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
BMP2A
Scegli un formato
100 μG
489,00 €
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1489
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
489,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1489
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 43.56 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... BMP2(650)
Descrizione generale
The protein encoded by this gene belongs to the transforming growth factor-beta (TGFB) superfamily. The encoded protein acts as a disulfide-linked homodimer and induces bone and cartilage formation. (provided by RefSeq)
Immunogeno
BMP2 (AAI48690.1, 1 a.a. ~ 396 a.a) full-length human protein.
Sequence
MVAGTRCLLALLLPQVLLGGAAGLVPELGRRKFAAASSGRPSSQPSDEVLSEFELRLLSMFGLKQRPTPSRDAVVPPYMLDLYRRHSGQPGSPAPDHRLERAASRANTVRSFHHEESLEELPETSGKTTRRFFFNLSSIPTEEFITSAELQVFREQMQDALGNNSSFHHRINIYEIIKPATANSKFPVTRLLDTRLVNQNASRWESFDVTPAVMRWTAQGHANHGFVVEVAHLEEKQGVSKRHVRISRSLHQDEHSWSQIRPLLVTFGHDGKGHPLHKREKRQAKHKQRKRLKSSCKRHPLYVDFSDVGWNDWIVAPPGYHAFYCHGECPFPLADHLNSTNHAIVQTLVNSVNSKIPKACCVPTELSAISMLYLDENEKVVLKNYQDMVVEGCGCR
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Xuliang Liu et al.
Molecular medicine reports, 12(5), 6547-6554 (2015-09-10)
Bone morphogenetic proteins (BMPs) belong to the transforming growth factor superfamily and have been implicated in chondrogenesis and neuronal differentiation. In order to examine the function of bone morphogenetic protein 2 (BMP‑2) on the differentiation of nitrergic enteric neurons in
Yungang Wu et al.
Experimental and therapeutic medicine, 18(1), 163-171 (2019-07-02)
The present study aimed to explore the potential of combined treatment with mesenchymal stem cells (MSCs) and danshen for angiogenesis and bone regeneration in a rabbit model of avascular necrosis of femoral head (ANFH). A rabbit model of ANFH was