Documenti fondamentali
SAB1410913
Sigma-Aldrich
Anti-CLEC1B antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
1810061I13Rik, CLEC2, CLEC2B, PRO1384, QDED721
Scegli un formato
100 μG
416,00 €
416,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
416,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
416,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 23.1 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CLEC1B(51266)
Descrizione generale
Natural killer (NK) cells express multiple calcium-dependent (C-type) lectin-like receptors, such as CD94 (KLRD1; MIM 602894) and NKG2D (KLRC4; MIM 602893), that interact with major histocompatibility complex class I molecules and either inhibit or activate cytotoxicity and cytokine secretion. CLEC2 is a C-type lectin-like receptor expressed in myeloid cells and NK cells.[supplied by OMIM
Immunogeno
CLEC1B (AAH29554.1, 1 a.a. ~ 196 a.a) full-length human protein.
Sequence
MQDEDGYITLNIKTRKPALVSAVMQRNYLQDENENRTGTLQQLAKRFCQYVVKQSELKGTFKGHKCSPCDTNWRYYGDSCYGFFRHNLTWEESKQYCTDMNATLLKIDNRNIVEYIKARTHLIRWVGLSRQKSNEVWKWEDGSVISENMFEFLEDGKGNMNCAYFHNGKMHPTFCENKHYLMCERKAGMTKVDQLP
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)