Documenti fondamentali
SAB1410780
Sigma-Aldrich
Anti-MEF2B antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
FLJ32599, FLJ46391, MGC189732, MGC189763, RSRFR2
Scegli un formato
100 μG
367,00 €
367,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
367,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
367,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 38.6 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MEF2B(4207)
Descrizione generale
This gene represents numerous read-through transcripts that span geneID:729991 and 100271849. Many read-through transcripts are predicted to be nonsense-mediated decay (NMD) candidates, and are thought to be non-coding. Some transcripts are predicted to be capable of translation reinitation at a downstream AUG, resulting in expression of at least one isoform of myocyte enhancer factor 2B (MEF2B) from this read-through locus. At least one additional MEF2B variant and isoform can be expressed from a downstream promoter, and is annotated on geneID:100271849. (provided by RefSeq)
Immunogeno
MEF2B (NP_005910.1, 1 a.a. ~ 365 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGRKKIQISRILDQRNRQVTFTKRKFGLMKKAYELSVLCDCEIALIIFNSANRLFQYASTDMDRVLLKYTEYSEPHESRTNTDILETLKRRGIGLDGPELEPDEGPEEPGEKFRRLAGEGGDPALPRPRLYPAAPAMPSPDVVYGALPPPGCDPSGLGEALPAQSRPSPFRPAAPKAGPPGLVHPLFSPSHLTSKTPPPLYLPTEGRRSDLPGGLAGPRGGLNTSRSLYSGLQNPCSTATPGPPLGSFPFLPGGPPVGAEAWARRVPQPAAPPRRPPQSASSLSASLRPPGAPATFLRPSPIPCSSPGPWQSLCGLGPPCAGCPWPTAGPGRRSPGGTSPERSPGTARARGDPTSLQASSEKTQQ
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)