Documenti fondamentali
SAB1410762
Sigma-Aldrich
Anti-LSP1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
WP34, pp52
Scegli un formato
100 μG
367,00 €
367,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
367,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
367,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 37.2 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LSP1(4046)
Categorie correlate
Descrizione generale
This gene encodes an intracellular F-actin binding protein. The protein is expressed in lymphocytes, neutrophils, macrophages, and endothelium and may regulate neutrophil motility, adhesion to fibrinogen matrix proteins, and transendothelial migration. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms. (provided by RefSeq)
Immunogeno
LSP1 (AAH01785.1, 1 a.a. ~ 339 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAEASSDPGAEEREELLGPTAQWSVEDEEEAVHEQCQHERDRQLQAQDEEGGGHVPERPKQEMLLSLKPSEAPELDEDEGFGDWSQRPEQRQQHEGAQGTLDSGEPPQCRSPEGEQEDRPGLHAYEKEDSDEVHLEELSLSKEGPGPEDTVQDNLGAAGAEEEQEEHQKCQQPRTPSPLVLEGTIEQSSPPLSPTTKLIDRTESLNRSIEKSNSVKKSQPDLPISKIDQWLEQYTQAIETAGRTPKLARQASIELPSMAVASTKSRWETGEVQAQSAAKTPSCKDIVAGDMSKKSLWEQKGGSKTSSTIKSTPSGKRYKFVATGHGKYEKVLVEGGPAP
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)