Documenti fondamentali
SAB1410676
Sigma-Aldrich
Anti-ICA1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
ICA69, ICAp69
Scegli un formato
100 μG
489,00 €
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
489,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 54.6 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ICA1(3382)
Descrizione generale
This gene encodes a protein with an arfaptin homology domain that is found both in the cytosol and as membrane-bound form on the Golgi complex and immature secretory granules. This protein is believed to be an autoantigen in insulin-dependent diabetes mellitus and primary Sjogren′s syndrome. Alternatively spliced variants which encode different protein isoforms have been described; however, not all variants have been fully characterized. (provided by RefSeq)
Immunogeno
ICA1 (AAH08640.1, 1 a.a. ~ 482 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSGHKCYPWDLQDRYAQDKSVVNKMQQKYWETKQAFIKATGKKEDEHVVASDADLDAKLELFHSIQRTCLDLSKAIVLYQKRICFLSQEENELGKFLRSQGFQDKTRAGKMMQATGKALCFSSQQRLALRNPLCRFHQEVETFRHRAISDTWLTVNRMEQCRTEYRGALLWMKDVSQELDPDLYKQMEKFRKVQTQVRLAKKNFDKLKMDVCQKVDLLGASRCNLLSHMLATYQTTLLHFWEKTSHTMAAIHESFKGYQPYEFTTLKSLQDPMKKLVEKEEKKKINQQESTDAAVQEPSQLISLEEENQRKESSSFKTEDGKSILSALDKGSTHTACSGPIDELLDMKSEEGACLGPVAGTPEPEGADKDDLLLLSEIFNASSLEEGEFSKEWAAVFGDGQVKEPVPTMALGEPDPKAQTGSGFLPSQLLDQNMKDLQASLQEPAKAASDLTAWFSLFADLDPLSNPDAVGKTDKEHELLNA
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)