Documenti fondamentali
SAB1410590
Sigma-Aldrich
Anti-GSTZ1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
GSTZ1-1, MAAI, MAI, MGC2029
Scegli un formato
100 μG
367,00 €
367,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
367,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
367,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 24.1 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GSTZ1(2954)
Descrizione generale
This gene is a member of the glutathione S-transferase (GSTs) super-family which encodes multifunctional enzymes important in the detoxification of electrophilic molecules, including carcinogens, mutagens, and several therapeutic drugs, by conjugation with glutathione. This enzyme also plays a significant role in the catabolism of phenylalanine and tyrosine. Thus defects in this enzyme may lead to severe metabolic disorders including alkaptonuria, phenylketonuria and tyrosinaemia. Several transcript variants of this gene encode multiple protein isoforms. (provided by RefSeq)
Immunogeno
GSTZ1 (NP_665877.1, 1 a.a. ~ 216 a.a) full-length human protein.
Sequence
MQAGKPILYSYFRSSCSWRVRIALALKGIDYETVPINLIKDGGQQFSKDFQALNPMKQVPTLKIDGITIHQSLAIIEYLEEMRPTPRLLPQDPKKRASVRMISDLIAGGIQPLQNLSVLKQVGEEMQLTWAQNAITCGFNALEQILQSTAGIYCVGDEVTMADLCLVPQVANAERFKVDLTPYPTISSINKRLLVLEAFQVSHPCRQPDTPTELRA
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)