Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
SAB1410582
Sigma-Aldrich
Anti-PDIA3 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
ER60, ERp57, ERp60, ERp61, GRP57, GRP58, HsT17083, P58, PI-PLC
Scegli un formato
100 μG
489,00 €
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
489,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 56.8 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PDIA3(2923)
Categorie correlate
Descrizione generale
This gene encodes a protein of the endoplasmic reticulum that interacts with lectin chaperones calreticulin and calnexin to modulate folding of newly synthesized glycoproteins. The protein was once thought to be a phospholipase; however, it has been demonstrated that the protein actually has protein disulfide isomerase activity. It is thought that complexes of lectins and this protein mediate protein folding by promoting formation of disulfide bonds in their glycoprotein substrates. (provided by RefSeq)
Immunogeno
PDIA3 (NP_005304.3, 1 a.a. ~ 505 a.a) full-length human protein.
Sequence
MRLRRLALFPGVALLLAAARLAAASDVLELTDDNFESRISDTGSAGLMLVEFFAPWCGHCKRLAPEYEAAATRLKGIVPLAKVDCTANTNTCNKYGVSGYPTLKIFRDGEEAGAYDGPRTADGIVSHLKKQAGPASVPLRTEEEFKKFISDKDASIVGFFDDSFSEAHSEFLKAASNLRDNYRFAHTNVESLVNEYDDNGEGIILFRPSHLTNKFEDKTVAYTEQKMTSGKIKKFIQENIFGICPHMTEDNKDLIQGKDLLIAYYDVDYEKNAKGSNYWRNRVMMVAKKFLDAGHKLNFAVASRKTFSHELSDFGLESTAGEIPVVAIRTAKGEKFVMQEEFSRDGKALERFLQDYFDGNLKRYLKSEPIPESNDGPVKVVVAENFDEIVNNENKDVLIEFYAPWCGHCKNLEPKYKELGEKLSKDPNIVIAKMDATANDVPSPYEVRGFPTIYFSPANKKLNPKKYEGGRELSDFISYLQREATNPPVIQEEKPKKKKKAQEDL
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)