Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
SAB1410558
Sigma-Aldrich
Anti-GOLGA1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
MGC33154, golgin-97
Scegli un formato
100 μG
489,00 €
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1346
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
489,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1346
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 88.2 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GOLGA1(2800)
Descrizione generale
The Golgi apparatus, which participates in glycosylation and transport of proteins and lipids in the secretory pathway, consists of a series of stacked cisternae (flattened membrane sacs). Interactions between the Golgi and microtubules are thought to be important for the reorganization of the Golgi after it fragments during mitosis. The golgins are a family of proteins, of which the protein encoded by this gene is a member, that are localized to the Golgi. This encoded protein is associated with Sjogren′s syndrome. (provided by RefSeq)
Immunogeno
GOLGA1 (AAH32853.1, 1 a.a. ~ 767 a.a) full-length human protein.
Sequence
MFAKLKKKIAEETAVAQRPGGATRIPRSVSKESVASMGADSGDDFASDGSSSREDLSSQLLRRNEQIRKLEARLSDYAEQVRNLQKIKEKLEIALEKHQDSSMRKFQEQNETFQANRAKMAEGLALALARKDQEWSEKMDQLEKEKNILTAQLQEMKNQSMNLFQRRDEMDELEGFQQQELSKIKHMLLKKEESLGKMEQELEARTRELSRTQEELMNSNQMSSDLSQKLEELQRHYSTLEEQRDHVIASKTGAESKITALEQKEQELQALIQQLSIDLQKVTAETQEKEDVITHLQEKVASLEKRLEQNLSGEEHVQELLKEKTLAEQNLEDTRQQLLAARSSQAKAINTLETRVRELEQTLQASEEQLQQSKGIVAAQETQIQELAAANQESSHVQQQALALEQQFLERTQALEAQIVALERMRAADQTTAEQGMRQLEQENAALKECRNEYERSLQNHQFELKKLKEEWSQREIVSVAMAQALEEVRKQREEFQQQAANLTAIIDEKEQNLREKTEVLLQKEQEILQLERGHNSALLQIHQLQAELEALRTLKAEEAAVVAEQEDLLRLRGPLQAEALSVNESHVTSRAMQDPVFQLPTAGRTPNGEVGAMDLTQLQKEKQDLEQQLLEKNKTIKQMQQRMLELRKTLQKELKIRPDNELFEVREKPGPEMANMAPSVTNNTDLTDAREINFEYLKHVVLKFMSCRESEAFHLIKAVSVLLNFSQEEENMLKETLEYKMSWFGSKPAPKGSIRPSISNPRIPWS
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)