Documenti fondamentali
SAB1410474
Sigma-Aldrich
Anti-RAD54B antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
FSBP, RDH54
Scegli un formato
100 μG
367,00 €
367,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
367,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
367,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 18.6 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RAD54B(25788)
Descrizione generale
The protein encoded by this gene belongs to the DEAD-like helicase superfamily. It shares similarity with Saccharomyces cerevisiae RAD54 and RDH54, both of which are involved in homologous recombination and repair of DNA. This protein binds to double-stranded DNA, and displays ATPase activity in the presence of DNA. This gene is highly expressed in testis and spleen, which suggests active roles in meiotic and mitotic recombination. Homozygous mutations of this gene were observed in primary lymphoma and colon cancer. (provided by RefSeq)
Immunogeno
RAD54B (AAH33710.2, 1 a.a. ~ 158 a.a) full-length human protein.
Sequence
MLDHHPVAITVEVKQEEDIKPPPPLVLNSQQSDTLEQREEHELVHVMERSLSPSLSSVDMRMTSSPSSIPRRDDFFRHESGEHFRSLLGYDPQILQMLKEEHQIILENQKNFGLYVQEKRDGLKRRQQLEEELLRAKIEVEKLKAIRLRHDLPEYNSL
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)