Documenti fondamentali
SAB1410298
Sigma-Aldrich
Anti-DHFR antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Scegli un formato
100 μG
416,00 €
416,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
416,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
416,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 21.5 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DHFR(1719)
Descrizione generale
Dihydrofolate reductase converts dihydrofolate into tetrahydrofolate, a methyl group shuttle required for the de novo synthesis of purines, thymidylic acid, and certain amino acids. While the functional dihydrofolate reductase gene has been mapped to chromosome 5, multiple intronless processed pseudogenes or dihydrofolate reductase-like genes have been identified on separate chromosomes. Dihydrofolate reductase deficiency has been linked to megaloblastic anemia. (provided by RefSeq)
Immunogeno
DHFR (XP_937759.1, 1 a.a. ~ 187 a.a) full-length human protein.
Sequence
MVGSLNCIVAVSQNMGIGKNGDLPWPPLRNEFRYFQRMTTTSSVEGKQNLVIMGKKTWFSIPEKNRPLKGRINLVLSRELKEPPQGAHFLSRSLDDALKLTEQPELANKVDMVWIVGGSSVYKEAMNHPGHLKLFVTRIMQDFESDTFFPEIDLEKYKLLPEYPGVLSDVQEEKGIKYKFEVYEKND
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)