Documenti fondamentali
SAB1410016
Sigma-Aldrich
Anti-MAD2L1BP antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
CMT2, KIAA0110, MGC11282, RP1-261G23.6
Scegli un formato
50 μG
367,00 €
367,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μG
367,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
367,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 34.7 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MAD2L1BP(9587)
Descrizione generale
The protein encoded by this gene was identified as a binding protein of the MAD2 mitotic arrest deficient-like 1 (MAD2/MAD2L1). MAD2 is a key component of the spindle checkpoint that delays the onset of anaphase until all the kinetochores are attached to the spindle. This protein may interact with the spindle checkpoint and coordinate cell cycle events in late mitosis. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been observed. (provided by RefSeq)
Immunogeno
MAD2L1BP (NP_001003690, 1 a.a. ~ 306 a.a) full-length human protein.
Sequence
MARVPLGRSLTLSPRLEHNGMTSAHHNFRLPGSRDSPASASQVAEIIDLEWYEKSEETHASQIELLETSSTQEPLNASEAFCPRDCMVPVVFPGPVSQEGCCQFTCELLKHIMYQRQQLPLPYEQLKHFYRKPSPQAEEMLKKKPRATTEVSSRKCQQALAELESVLSHLEDFFARTLVPRVLILLGGNALSPKEFYELDLSLLAPYSVDQSLSTAACLRRLFRAIFMADAFSELQAPPLMGTVVMAQGHRNCGEDWFRPKLNYRVPSRGHKLTVTLSCGRPSIRTTAWEDYIWFQAPVTFKGFRE
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)