Documenti fondamentali
SAB1409838
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NCOA4 antibody produced in mouse
clone 1A2, ascites fluid, solution
Sinonimo/i:
ARA70, DKFZp762E1112, ELE1, PTC3, RFG
Scegli un formato
200 μL
489,00 €
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
200 μL
489,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1A2, monoclonal
Stato
solution
PM
antigen 37.84 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NCOA4(8031)
Categorie correlate
Descrizione generale
This gene encodes an androgen receptor coactivator. The encoded protein interacts with the androgen receptor in a ligand-dependent manner to enhance its transcriptional activity. Chromosomal translocations between this gene and the ret tyrosine kinase gene, also located on chromosome 10, have been associated with papillary thyroid carcinoma. Alternatively spliced transcript variants have been described. Pseudogenes are present on chromosomes 4, 5, 10, and 14. (provided by RefSeq)
Immunogeno
NCOA4 (NP_005428, 505 a.a. ~ 614 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
EGSPKEVPGTEDRAGKQKFKSPMNTSWCSFNTADWVLPGKKMGNLSQLSSGEDKWLLRKKAQEVLLNSPLQEEHNFPPDHYGLPAVCDLFACMQLKVDKEKWLYRTPLQM
Stato fisico
Clear solution
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)