SAB1409795
Monoclonal Anti-WT1 antibody produced in mouse
clone 1E2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
GUD, WAGR, WIT-2, WT33
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1E2, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 35.64 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... WT1(7490)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
QDVRRVPGVAPTLVRSASETSEKRPFMCAYPGCNKRYFKLSHLQMHSRKHTGEKPYQCDFKDCERRFSRSDQLKRHQRRHTGVKPFQCKTC
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)